Få mere at vide
Vand, til molekylærbiologi, fri for DNAse, RNAse og Protease
Artikelnummer. 10387021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10387021 5 L Plast tromle 5 L
10191231 1 L Plastflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 327390050
Request Bulk or Custom Format
Vand, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogenoxid, dihydrogenmonoxid, 1 l, 100,0 grader. C, CHEBI:15377, 0,1 ppm maks., Ubetegnet, 1,0000g/ml, ingen påvist, 16.383, 18,02, Molekylærbiologi, XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N, oxidan, 1ppb max., 15, 10237, MFCD00011332, 18,015, DNase, RNase, Protease free | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note DNase, RNase, Protease free
Kogepunkt 100.0°C
Lineær formel H2O
Fieser 16383
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad Molekylær biologi
Emballage Plast tromle
Viskositet 0.89 mPa.s (25°C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 5 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Væske