Få mere at vide
Water, Microbial Cell Culture Grade, Fisher BioReagents
Mængde:
1 L
Emballage:
Nalgene Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Ultrapure water for preparing microbiological growth media.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| Navn note | 0.03μm filtered and autoclaved |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 100°C |
| Ledningsevne | 2μS/cm Max. |
| Endotoksin | 0.025 EU/mL max. |
| Formel vægt | 18.01 |
| Grad | Microbial Cell Culture |
| Emballage | Nalgene Poly Bottle |
| Damptryk | 17.5mmHg at 20°C |
| Vis mere |