Få mere at vide
Water, Microbial Cell Culture Grade, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11373892
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Nalgene Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11373892 1 L Nalgene Poly Bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 11373892 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP28201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ultrapure water for preparing microbiological growth media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidane
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note 0.03μm filtered and autoclaved
Farve Colorless
Kogepunkt 100°C
Ledningsevne 2μS/cm Max.
Endotoksin 0.025 EU/mL max.
Formel vægt 18.01
Grad Microbial Cell Culture
Emballage Nalgene Poly Bottle
Damptryk 17.5mmHg at 20°C
Gennemfiltreret 0.03 Micron filtered and autoclaved
Tæthed 1.000g/cm³
Mængde 1 L
Fysisk form Liquid