Få mere at vide
Vand, LC-MS Ultra CHROMASOLV™ , Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7120900
Mængde:
1 L
2 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
Artikelnummer. 15641400
Brand: Honeywell-Chromasolv 142631L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testet for UHPLC-MS
  • Til de mest krævende LC-MS og UHPLC applikationer
  • Testet for UHPLC-MS egnethed
  • Højeste opløsningsmiddelrenhed for lave detektionsgrænser
  • Ekstremt lav MS baseline støj
  • Eksemplarisk parti-til-parti-reproducerbarhed
  • Lave niveauer af spormetaller
  • Pakket i klare borosilikatglasflasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formel vægt 18.02g/mol
Grad CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.000g/mL at 3.98°C
Mængde 1 L
Brydningsindeks n20/D 1.34(lit.)
Fysisk form Væske