Få mere at vide
Vand, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280924 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30280924 2.5 L 2.5 L
30280922 500 mL -
30280923 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280924 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T000062500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kemiske identifikatorer
Molekylvægt (g/mol) 18.02 g/mol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
CAS 7732-18-5
Procent renhed 99.90%
Grad LC-MS
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 L