Få mere at vide
Water, LC/MS grade, Thermo Scientific
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| CAS | 7732-18-5 |
| Procent renhed | 99.90% |
| Grad | LC-MS |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 1 L |