Få mere at vide
Vand, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 16419019
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
250ml
4 L
500ml
Hver
Pakke med 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16419019 2.5 L Hver
15685350 250 mL 250ml
15605360 500 mL 500ml
15665350 1 L -
16225301 2.5 L -
15608400 4 L 4 L
15695350 4 x 4 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16419019 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 392532.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser verden over – med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
  • Til LC-MS og LC-UV spormetaller analyse
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontrol
  • Lav gradient basislinjedrift
  • Lave niveauer af spormetaller
  • Ingen ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100°C (1013 hPa)
Synonym Aqua, Hydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydrate, Hydric Acid, Dihydrogen Monoxide
IUPAC navn vand
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Grad LC-MS
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 L