Få mere at vide
Vand, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15695350
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
250ml
4 L
500ml
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 15695350
Brand: Honeywell-Chromasolv 392534X4L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Til LC-MS og LC-UV spormetaller analyse
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontrol
  • Lav gradient basislinjedrift
  • Lave niveauer af spormetaller
  • Ingen ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
Formel vægt 18.02g/mol
Grad LC-MS CHROMASOLV
Tæthed 1.000g/mL at 3.98°C
Mængde 4 x 4 L