Få mere at vide
Vand, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15608400
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
250ml
4 L
500ml
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 15608400
Brand: Honeywell-Chromasolv 392534L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Til LC-MS og LC-UV spormetaller analyse
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontrol
  • Lav gradient basislinjedrift
  • Lave niveauer af spormetaller
  • Ingen ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMIL O
Tekniske data
Absorbans max. 0.022 at 210 nm, max. 0.004 at 230 nm
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note CHROMASOLV™ LC-MS
Kogepunkt 100 °C
CAS Max % 100.0000%
Lineær formel H2O
Beilstein 2050024
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
Formel vægt 18
Grad LC-MS
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Mængde 4 L