Få mere at vide
Usbeck™ Vandstrålepumpe med hunforbindelse til vandhanens diameter
Diameter (metrisk) Udvendig:
26,5 mm
Beskrivelse
- Forniklet messing
- Kontraventil
- Kvinde Tilslutning til
vandhaneØ uden for
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 26,5 mm |
| Materiale | Forniklet messing |
| Type | kvindelig forbindelse |
| Vægt (metrisk) | 250 g |