Få mere at vide
Vand, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10536602 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10536602 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10536602 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 4218.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
  • Partikler: max. 0,0001 %
  • Rester efter fordampning: max. 2 ppm
  • Ultraviolet absorbans af største eluerede top:
    • ved 220 nm - max. 0,005 au
    • ved 254 nm - maks. 0,001 au
Tekniske data
CAS 7732-18-5
Smeltepunkt 0 °C
Molekylær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn vand
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Rester efter fordampning Maks. 2 ppm
Mængde 1 L