Få mere at vide
Vand, for HPLC's gradient grade
Artikelnummer. 10043370 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10043370 2.5 L 2.5 L
10596261 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10043370 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 268300025
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note For HPLC gradient grade
Farve Farveløs
Kogepunkt 100,0 °C
Lineær formel H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad HPLC-gradient
Rester efter fordampning 0,0003% maks.
Damptryk 17,5 mmHg ved 20 °C
Viskositet 0,89 mPa (25 °C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 2.5 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)