Få mere at vide
Vand, HPLC Gradient Grade, Scharlab
Beskrivelse
- Molekylformel: H 2 O
- Molmasse: 18,02 g/mol
- CAS: 7732-18-5
- EIN ECS nr.: 231-791-2
- Mikrofiltreret gennem membraner med porediameter 0,22 μm
- Koloniantal: max. 25 UFC/g
- Mikrobiologisk test: Består testen
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Ledningsevne | 1 μS/cm maks ved 25 °C |
| Molekylær formel | H2O |
| Synonym | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
| InChI nøgle | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O |
| IUPAC navn | oxidan |
| Vis mere |