Få mere at vide
Vand, (Til RNA-arbejde) (DEPC-behandlet, DNASE, RNASE-fri/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
DEPC-behandlet og autoklaveret
Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandlet vand er garanteret nukleasefrit (testet for både DNase og RNase) og er velegnet til alt RNA-arbejde.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| Navn note | For RNA-arbejde, DEPC-behandlet og DNASE, RNASE-frit. |
| pH | 7 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| DNase | DNase fri |
| Molekylær formel | H2O |
| Merck Index | 15, 10237 |
| Vis mere |