Få mere at vide
Vand til ionkromatografi, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12993634 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
2000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12993634 1000 mL 1000ml
12903644 2000 mL 2000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12993634 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. W 001 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    422.77 DKK / 1000ml
    Spare 152.23 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water for Ion Chromatography
Mængde 1000 mL