Få mere at vide
Gibco™ Vand til injektion (WFI) til cellekultur
Artikelnummer. p-7180682
Mængde:
20 L
200 L
Pakningsstørrelse:
20 L
200 L
Artikelnummer. 17840925
Brand: Gibco™ A1287305
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Gibco™ Vand til injektion (WFI) til cellekultur er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier, laboratoriereagenser, buffere og bioprocesvæsker.
Gibco™ Vand til injektion (WFI) til cellekultur er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier, laboratoriereagenser, buffere og bioprocesvæsker.
Nogle funktioner i WFI til cellekultur inkluderer:
  • Vand til injektion og USP/EP-kvalitet
  • Gibco kvalitet og ydeevne
  • Kan bruges i cellekultur, molekylærbiologi og upstream- og downstream-bioprocesapplikationer
Kvalitet af vand til injektion
WFI for cellekultur opfylder USP/EP-monografi for vand til injektion på fyldningspunktet. Vandet fremstilles ved destillation og filtrering (0,1 μm), uden tilsatte stoffer. Vandkvaliteten overvåges løbende. Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt.
Gibcos kvalitet og ydeevne
Den ydeevne og konsistens, der forventes af Gibcos flydende medieprodukter, afhænger af det vand af høj kvalitet, der bruges i fremstillingen. Dette vand er pakket i flasker og CX5-14-bioprocesbeholdere som Gibco Vand til injektion (WFI) til cellekultur. Ud over at opfylde USP/EP-standarder er hvert parti kvalitetstestet for sterilitet, endotoksin, ledningsevne, pH, osmolalitet, nitrater og totalt organisk kulstof.
Anvendelse i cellekultur og molekylærbiologiske applikationer
WFI til cellekultur kan bruges til en lang række applikationer, herunder fremstilling af pulver eller avanceret granulationsteknologi™ (AGT™) medier, fremstilling af opløsninger, fortyndende buffere og rengørings- og skyllemidler.
Produktanvendelse
Til brug som en råvarekomponent i yderligere fremstillingsapplikationer.
cGMP-fremstillings- og kvalitetssystem
WFI til cellekultur fremstilles på cGMP-kompatible faciliteter beliggende i Grand Island, New York og Inchinnan, Skotland. Begge faciliteter er certificeret til ISO 13485 cGMP-fremstillingsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 4 til 6
Grad USP/EP
Emballage Universaltaske
Sterilitet Sterile-filtered
Behandling(er) None
Mængde 20 L
Oprensningsmetode Membrane-Filtered