Få mere at vide
Vand, ekstra rent, deioniseret
Artikelnummer. 10347071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
25 L
Emballage:
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347071 5 L Plast tromle 5 L
11339986 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345470050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 DKK
    466.65 DKK / 5 L
    Spare 68.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Farve Farveløs
Kogepunkt 100,0 °C
Ledningsevne 5,0 μS/cm Max.
Lineær formel H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad Ekstra ren
Emballage Plast tromle
Rester efter fordampning 25 ppm maks.
Viskositet 0,89 mPa (25 °C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 5 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Væske