Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Vandvurderinger Acc. til Dean Stark
Artikelnummer. p-7222617
Stillinger:
Nulpunkt over stophanen
Nulpunkt ved spidsen
Nulpunkt ved stophanen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10000221
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05600004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Vandvurderinger iflg. til DIN 12420 (xylolmetode)
  • Kapacitet: 10:0,1 ml
  • Med rundbundet kolbe 500 ml
  • Jordforbindelsesforbindelser: NS 29/32, målerør med eller uden stophane
  • Med Liebig kondensator
  • Jakke længde: 400 mm
  • Materiale: målerør og kondensator lavet af DURAN™ rør
  • Kolbe: DURAN™
Tekniske data
Inkluderer Uden stophane
Materiale Duran Glas
Stillinger Nulpunkt ved spidsen