Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vand, endotoksinfri
Beskrivelse
Vand Endotoksinfri bruges som opløsningsmiddel i industrier og inden for alle forskningsområder. Det bruges også i laboratorier til celleisolering og kultur. Det er også nyttigt til eluering af endotoksinfrit plasmid-DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Vand Endotoksinfri anvendes som opløsningsmiddel i industrier og i alle forskningsområder. Det bruges også i laboratorier til celleisolering og kultur. Det er også nyttigt til eluering af endotoksinfrit plasmid-DNA.
Opløselighed
Blandbar med methanol, acetone og ethanol.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water, Endotoxin-free |
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | 32 °F |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Beilstein | 2050024 |
| Merck Index | 1410039 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med methanol, acetone og ethanol. |
| Formel vægt | 18.02 |
| Grad | Endotoksin-fri |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |