Få mere at vide
Vand, DNase, RNase fri, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475792 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475792 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11475792 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04821739
Besparelser på analyse af spildevand
Brug rabatkode 28023
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug med RNase-Erase™ og DNA-Erase™ dekontaminanter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note Steril, nukleasefri
CAS 7732-18-5
Renhedsgrad noter En steril opløsning, fuldstændig fri for påviselig DNase (exo og endo) og RNase; DEPC behandler
Molekylær formel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vægt 18.02
Mængde 500 mL