Få mere at vide
Vand, (DNASE, RNASE fri), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-23724
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
Artikelnummer. 10295243
Brand: Fisher BioReagents BP248450
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vand, H2O , CAS-nummer-7732-18-5, dihydrogenmonoxid, dihydrogenoxid, 100mL, Damptryk: 17,5 mmHg ved 20 grader C, 100 grader C, CHEBI: 15377, Grå, Farveløs, 1.000 g/cm3, Filtreret-gennem-DNase-fri 0., DNase-frit filter. 18.02, Lav risiko for sædvanlig industriel eller kommerciel håndtering.
Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandlet vand er garanteret nukleasefrit (testet for både DNase og RNase) og er velegnet til alt RNA-arbejde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note DNASE, RNASE free
pH 7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
DNase DNase fri
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Emballage Nalgene Poly flaske
Damptryk 17.5mmHg at 20°C
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Behandling(er) DEPC-treated and autoclaved.
Tæthed 1.000g/cm³
Mængde 50 mL
Fysisk form Væske