Få mere at vide
Vand, (DNASE, RNASE fri), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10336503
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10336503 100 mL Poly flaske 100ml
10295243 50 mL Nalgene Poly flaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336503 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2484100
 Begrænset vare
På lager
Vand, H2O , CAS-nummer-7732-18-5, dihydrogenmonoxid, dihydrogenoxid, 100mL, Damptryk: 17,5 mmHg ved 20 grader C, 100 grader C, CHEBI: 15377, Grå, Farveløs, 1.000 g/cm3, Filtreret-gennem-DNase-fri 0., DNase-frit filter. 18.02, Lav risiko for sædvanlig industriel eller kommerciel håndtering.
Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandlet vand er garanteret nukleasefrit (testet for både DNase og RNase) og er velegnet til alt RNA-arbejde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note DNASE, RNASE-frit
pH 7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
DNase DNase fri
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad Molekylær biologi
Emballage Poly flaske
Damptryk 17,5 mmHg ved 20 °C
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Behandling(er) DEPC-behandlet
Tæthed 1.000g/cm³
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske