Learn More
Vand, DNA Grade, DNASE, Protease fri, Fisher BioReagents
Description
Nalgene poly flaske; 1L
DNA-grade Water er DNase- og Protease-frit og er velegnet til alt DNA-arbejde.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| Navn note | For DNA-arbejde er DNASE uden proteser |
| pH | 7 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| DNase | DNase fri |
| Molekylær formel | H2O |
| Merck Index | 15, 10237 |
| Show More |