Få mere at vide
Brady™ Vandopløselige papiretiketter
Artikelnummer. p-200007019
Dimensioner (LxB):
25 fod x 0,75 tommer.
25 fod x 1,5 tommer.
Artikelnummer. 17950760
Brand: Brady™ 170723
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette vandopløselige etiketmateriale (B-403) til applikationer, der kræver let aftagelige selvklæbende etiketter. Sæt sammen med en alsidig Brady™ bærbar etiketmaskine til at printe næsten overalt.
  • Ideel til laboratorier, restauranter, produktflows under arbejde og andre midlertidige identifikationsapplikationer
  • Lavet med en tætklæbende, fuldstændig opløselig akrylklæber, der opløses i varmt vand inden for 30 sekunder, uden at efterlade rester
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Klæbende type Akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Top
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- M4C-750-403
nr. pr. pakke 1 Tape / Box
Mængde 1
Størrelse 19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 212°F
Temperaturområde (metrisk) -70°C to 100°C
Tykkelse (engelsk) 0.0030 in
Tykkelse (metrisk) 0.0762 mm
Dimensioner (LxB) 25 fod x 0,75 tommer.
Længde (engelsk) 25 ft.
Længde (metrisk) 7.62 m
Bredde (engelsk) 0.75 in
Bredde (metrisk) 19.05 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 19.05 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Alternativt varenummer M4C-750-403