Få mere at vide
Brady™ Vandopløselige papiretiketter
Artikelnummer. 17801759
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25 fod x 0,75 tommer.
25 fod x 1,5 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17801759 25 fod x 1,5 tommer.
17950760 25 fod x 0,75 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17801759 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170858
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette vandopløselige etiketmateriale (B-403) til applikationer, der kræver let aftagelige selvklæbende etiketter. Sæt sammen med en alsidig Brady™ bærbar etiketmaskine til at printe næsten overalt.
  • Ideel til laboratorier, restauranter, produktflows under arbejde og andre midlertidige identifikationsapplikationer
  • Lavet med en tætklæbende, fuldstændig opløselig akrylklæber, der opløses i varmt vand inden for 30 sekunder, uden at efterlade rester
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Klæbende type Akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Top
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51, BMP53, M511, M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- M5C-1500-403
nr. pr. pakke 1 Tape / Box
Mængde 1
Størrelse 38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 212°F
Temperaturområde (metrisk) -70°C to 100°C
Tykkelse (engelsk) 0.0030 in
Tykkelse (metrisk) 0.0762 mm
Dimensioner (L x B) 25 fod x 1,5 tommer.
Længde (engelsk) 25 ft.
Længde (metrisk) 7.62 m
Bredde (engelsk) 1.5 in
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 38.10 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Alternativt varenummer M5C-1500-403