Få mere at vide
Vand, DEPC-behandlet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444539
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444539 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15444539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62087.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.76 DKK
    731.65 DKK / 1 L
    Spare 119.11 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Det bruges som mobilfase opløsningsmiddel i LC-MS analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som mobilfase
opløsningsmiddel i LC-MS analyse.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløselig i polære væsker.
Bemærkninger
Velegnet til ethvert generelt kemikalieopbevaringsområde. Beskyt mod frysning. Inkompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water, DEPC-Treated
CAS 7732-18-5
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Molekylær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
Beilstein 2050024
Merck Index 14,10039
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i polare væsker.
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vægt 18.02
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.000
Mængde 1 L
Fysisk form Væske