Få mere at vide
Vand, demineraliseret, Chem-Lab
Artikelnummer. p-8014440
Mængde:
10 L
25 L
Pakningsstørrelse:
10 L
25 L
Artikelnummer. 11969242
Brand: Chem-Lab CL02.2102.9010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til laboratoriebrug. Vand, demineraliseret, Chem-Lab renses for at fjerne mineraler og salte med LF< μ5 S. Der er mindre end 5 ppm ikke-flygtigt stof. Fås i 10 og 25L kartoner.
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
pH ±7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Formel vægt 18.016g/mol
Lugt Odorless
Gennemfiltreret LF< 5 μS
Tæthed 1.00g/mL
Mængde 10 L
Fysisk form Væske