Få mere at vide
Vand, demineraliseret, Chem-Lab
Artikelnummer. 11969242
Skift visning
Mængde:
10 L
25 L
Pakningsstørrelse:
10 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11969242 10 L 10 L
11918514 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11969242 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.2102.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 DKK
    168.66 DKK / 10 L
    Spare 43.34 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Designet til laboratoriebrug. Vand, demineraliseret, Chem-Lab renses for at fjerne mineraler og salte med LF< μ5 S. Der er mindre end 5 ppm ikke-flygtigt stof. Fås i 10 og 25L kartoner.
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
pH ±7
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Formel vægt 18,016 g/mol
Lugt Lugtfri
Gennemfiltreret LF< 5 μS
Tæthed 1.00g/mL
Mængde 10 L
Fysisk form Væske