Få mere at vide
Vand, demineraliseret, Chem-Lab
Tekniske data
Tekniske data
| pH | ±7 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Formel vægt | 18,016 g/mol |
| Lugt | Lugtfri |
| Gennemfiltreret | LF< 5 μS |
| Tæthed | 1.00g/mL |
| Mængde | 25 L |
| Fysisk form | Væske |