Få mere at vide
Miele Professional™ Demineraliseringspatron LP 2800
Shop alle Miele produkter
:
gennemstrømningsvolumen: 800 l/h; model: harpiks
Beskrivelse
- Maks. gennemstrømningsvolumen: 800 l/t
- Max vandindløbstemperatur 40° C - tryk fra 0,5-10 bar
- Harpiksindhold 19 liter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål, plast |
| Produkttype | Vand Forbehandling |
| Volumen (metrisk) | 19 L |
| Farve | Rustfrit stål, sort |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektorer |
| Diameter (metrisk) | 230 mm |
| Højde (metrisk) | 570 mm |