Få mere at vide
Miele Professional™ Vandrensning
Artikelnummer. 15480525 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
19 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15480525 19 L Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15480525 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 9782560
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Fuld demineraliseringspatron VE P 2800 for optimal vandtilberedning
  • Maks. gennemstrømningsvolumen: 800 l/t
  • Udtømningstilstand kan måles med ConductivityMeter CM
  • Max vandindløbstemperatur 40° C - tryk fra 0,5-10 bar
  • Harpiksindhold 19 liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål, plast
Produkttype Vand Forbehandling
Volumen (metrisk) 19 L
Farve Rustfrit stål, sort
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer
Diameter (metrisk) 230 mm
Højde (metrisk) 570 mm