Få mere at vide
Vand deioniseret, Solveco
Beskrivelse
Deioniseret vand er højt renset vand med de fleste opløste ioner fjernet gennem en ionbytningsproces. Dette resulterer i vand med meget lav elektrisk ledningsevne og minimale urenheder. Det er almindeligt anvendt i laboratorier, elektronisk rengøring og kølesystemer, hvor høj renhed er afgørende. Manglen på ioner hjælper med at forhindre forurening og skældannelse, hvilket sikrer pålidelige resultater og forlænger udstyrets levetid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrogen Monoxide |
| Procent renhed | 99.90% |
| Grad | Teknisk |
| Emballage | HDPE beholder |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 5 L |