Få mere at vide
Vand deioniseret, Solveco
Artikelnummer. 18032203
Skift visning
Mængde:
5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18032203 25 L
18042203 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18032203 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1105
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Deioniseret vand er højt renset vand med de fleste opløste ioner fjernet gennem ionbytningsprocesser. Dette gør den ideel til følsomme applikationer.
Deioniseret vand er højt renset vand med de fleste opløste ioner fjernet gennem en ionbytningsproces. Dette resulterer i vand med meget lav elektrisk ledningsevne og minimale urenheder. Det er almindeligt anvendt i laboratorier, elektronisk rengøring og kølesystemer, hvor høj renhed er afgørende. Manglen på ioner hjælper med at forhindre forurening og skældannelse, hvilket sikrer pålidelige resultater og forlænger udstyrets levetid.
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.02
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn vand
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen Monoxide
Procent renhed 99.90%
Grad Teknisk
Emballage HDPE beholder
Sterilitet Non-sterile
Mængde 25 L