Få mere at vide
Elga™ B114 Engangsdeionisator
Artikelnummer. 12720916
Skift visning
Flowhastighed:
30 L/hr.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
12720916 30 L/hr. Hver
1 options
Artikelnummer. 12720916 Leverandør Elga™ Leverandørnr. PRDIDC0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15545.25 DKK
    10538.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 5007.00 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
B114 er den mindste enhed i Elga™ række af deionisatorer, designet til at imødekomme behovene hos brugere, der har brug for små mængder højrent vand.
  • Producerer op til 30L/time deioniseret vand
  • Brugeren er i stand til at kontrollere vandkvaliteten ved at trykke på en knap ved hjælp af den batteridrevne måler
  • Udskiftningspatroner kan monteres på få sekunder, hvilket gør B114 hurtig og nem at vedligeholde
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) Ydelse på 20 L/patron til 250 L/patron (afhængig af fødevand)
Oversigt Udgang, L/patron: 20 til 250 (afhængig af tilførsel
Flowhastighed 30 L/hr.
Type Vandafionisator
Fødevandstryk 0,63 bar
Til brug med (applikation) Producerer små mængder højrent vand
Til brug med (udstyr) Patronnummer C114
Driftstryk Indløbstryk (maksimum), bar eller PSIG eller kg/cm2 : 0,63
Renhed 1MΩ/cm til 10MΩ/cm
Bredde (metrisk) 180 mm
Højde (metrisk) 380 mm
Diameter (metrisk) 152 mm
Elektriske krav Batteridrevet