Få mere at vide
Hach Lange™ Vand, deioniseret og demineraliseret
Artikelnummer. 15387526
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15387526 4 l
1 options
Artikelnummer. 15387526 Leverandør Hach Lange™ Leverandørnr. 27256
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Demineraliseret Type 2 vand.
Demineraliseret type 2 vandSpecifik ledningsevne: ≤1 μS/cm, Silica (SiO2): ≤30 μg/L, Klorid (Cl-): ≤20 μg/L, Hårdhed: Negativ, Forbrug af KMnO4: Negativ
Specifikationer
Platform: Løsning
Mængde: 4 L
Holdbarhed: 60 måneder fra produktionsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 5.5 to 7
Volumen (metrisk) 4 l
Sterilitet Non-sterile
Type Forsyninger til vandtestsæt og reagenser