Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandkølede kondensatorer til -86 °C opretstående og kummefrysere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
13,0 cu. ft. -86 °C Opretstående frysere
17,3, 23 og 28 cu. ft. -86 °C Opretstående frysere
STP Ultra-lavtemperaturfrysere, Forma FDE-serien, Revco RDE-serien, HERAfreeze HDE-serien, Thermo Scientific TDE-serien, vandkølet kondensator som ekstraudstyr, Forma FDE Series, Revco RDE Series, HERAfreeze HDE Series, Thermo Scientific TDE Series, Water-Cooled Condenser Option
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Arbejd i et køligere miljø med Thermo Scientific™ Vandkølede kondensatorer til -86 °C stående frysere og kummefrysere, som afgiver 50 % mindre varme til laboratoriet sammenlignet med andre frysere.
Funktioner:
- Arbejdsmiljøet forbliver køligere, fordi der udsendes 50 % mindre varme til omgivelserne (dvs. mindre BTU-afvisning).
- Vandreguleringsventilen styrer automatisk den vandstrøm, der er nødvendig for at opretholde kompressorens afgangstryk.
- Kølere kompressortemperaturer forbedrer kompressorens stabilitet og pålidelighed.
Kræver
Installation kræver en kvalificeret tekniker og bør omfatte korrekt justering af reguleringsventilen, som styrer afgangstrykket.
Bemærk:
Faktiske krav til tårn- og byvandkilder kan variere på grund af specifikke vandtrykforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Vandkølet kondensator |
| Kapacitet (engelsk) | 13 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 368.1 L |
| Temperaturområde | -86 °C |
| Certificeringer/compliance | CE, UL opført i henhold til amerikanske og canadiske krav |
| Stil | kabinet |
| Kondensator type | Vandafkølet |
| Til brug med (udstyr) | 13,0 cu. ft. -86 °C Opretstående frysere |
| Afrimning | Automatisk |
| Kompressor | Vandkølet |