Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandkølede kondensatorer til -86 °C opretstående og kummefrysere
Artikelnummer. 12612725 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
13,0 cu. ft. -86 °C Opretstående frysere
17,3, 23 og 28 cu. ft. -86 °C Opretstående frysere
STP Ultra-Low Temperature Frysere, Forma FDE-serien, Revco RDE-serien, HERAfreeze HDE-serien, Thermo Scientific TDE-serien, Vandkølet kondensatormulighed
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12612725 13,0 cu. ft. -86 °C Opretstående frysere Hver
10783664 17,3, 23 og 28 cu. ft. -86 °C Opretstående frysere Hver
15175506 STP Ultra-Low Temperature Frysere, Forma FDE-serien, Revco RDE-serien, HERAfreeze HDE-serien, Thermo Scientific TDE-serien, Vandkølet kondensatormulighed Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12612725 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 195964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15735.00 DKK
    14884.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 850.61 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Arbejd i et køligere miljø med Thermo Scientific™ Vandkølede kondensatorer til −86 °C opretstående og kummefrysere, som afgiver 50 % mindre varme til laboratoriet.
Arbejd i et køligere miljø med Thermo Scientific™ Vandkølede kondensatorer til -86 °C stående frysere og kummefrysere, som afgiver 50 % mindre varme til laboratoriet sammenlignet med andre frysere.
Funktioner:
  • Arbejdsmiljøet forbliver køligere, fordi der udsendes 50 % mindre varme til omgivelserne (dvs. mindre BTU-afvisning).
  • Vandreguleringsventilen styrer automatisk den vandstrøm, der er nødvendig for at opretholde kompressorens afgangstryk.
  • Kølere kompressortemperaturer forbedrer kompressorens stabilitet og pålidelighed.
Kræver
Installation kræver en kvalificeret tekniker og bør omfatte korrekt justering af reguleringsventilen, som styrer afgangstrykket.
Bemærk:
Faktiske krav til tårn- og byvandkilder kan variere på grund af specifikke vandtrykforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Vandkølet kondensator
Kapacitet (engelsk) 13 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 368.1 L
Temperaturområde -86 °C
Certificeringer/compliance CE, UL opført i henhold til amerikanske og canadiske krav
Stil kabinet
Kondensator type Vandafkølet
Til brug med (udstyr) 13,0 cu. ft. -86 °C Opretstående frysere
Afrimning Automatisk
Kompressor Vandkølet