Få mere at vide
Vand til kromatografi EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12970564 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12970564 1000 ml 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12970564 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 229 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 DKK
    527.85 DKK / 1000ml
    Spare 129.15 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Emballage Flaske
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1095503
Mængde 1000 ml