Få mere at vide
Vand, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7111868
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Artikelnummer. 15634670
Brand: Honeywell-Chromasolv 348771L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ Plus, til HPLC
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note CHROMASOLV™ Plus, for HPLC
Kogepunkt 100 °C
CAS Max % 100.0000%
Lineær formel H2O
Beilstein 2050024
Formel vægt 18.02
Grad HPLC
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Mængde 1 L