Få mere at vide
Vand, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Solstice
Beskrivelse
- Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
- Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
- Lav UV-urenhedsprofil
- Lav urenhedsgradient LC-basislinje
- Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| Navn note | CHROMASOLV™ Desuden for HPLC |
| Kogepunkt | 100 °C |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Lineær formel | H2O |
| Beilstein | 2050024 |
| Formel vægt | 18.02 |
| Grad | HPLC |
| Emballage | Glasflaske |
| Tæthed | 1,000 g/ml ved 3,98 °C (lit.) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Water