Få mere at vide
Vand, CHROMASOLV™ , til HPLC, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15688350
Mængde:
1 L
2.5 L
4 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15688350
Brand: Honeywell-Chromasolv 2707334L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ til HPLC
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Absorbans max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 250 nm, max. 0.01 at 210 nm, max. 0.01 at 205 nm
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC
Kogepunkt 100 °C
CAS Max % 100.0000%
Lineær formel H2O
Beilstein 2050024
Formel vægt 18.02
Grad HPLC
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Mængde 4 L