Få mere at vide
Vand, CHROMASOLV™ , til HPLC, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15682870
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15682870 1 L Plastflaske 1 L
15692870 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15688350 4 L Plastflaske 4 L
15612880 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15682870 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2707331L
Besparelser på analyse af spildevand
Brug rabatkode 28023
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CHROMASOLV™ til HPLC
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Absorbans max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 250 nm, max. 0.01 at 210 nm, max. 0.01 at 205 nm
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC
Kogepunkt 100 °C
CAS Max % 100.0000%
Lineær formel H2O
Beilstein 2050024
Formel vægt 18.02
Grad HPLC
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Mængde 1 L
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Water