Få mere at vide
Vand, CHROMASOLV™ , Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7072096
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15604190
Brand: Honeywell-Chromasolv 344781L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ , til analyse af pesticidrester
  • Til gaskromatografi (GC)
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formel vægt 18.02g/mol
Grad CHROMASOLV
Tæthed 1.000g/mL at 3.98°C
Mængde 1 L