Beskrivelse
- Håndbetjent
- Bærbar og selvansugende
- Inkluderer 60 tommer udløbsslange skåret til, —så den passer til din applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Vand sifon |
| Oversigt | Håndbetjent vandhævert/tromlepumpe, 9 slag/l |
| Flowhastighed | 9 slag/L |
| Inkluderer | PVC tønde, skaft og slange |
| Åbningsstørrelse (metrisk) | Rørudtag 1,4 cm |
| Samlet længde (metrisk) | Rørlængde, udløb 152,4 cm |
| Til brug med (applikation) | Vandsifonapplikationer |