Få mere at vide
Vand, certificeret AR til analyse, certificeret AR , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10501670 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
10 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10501670 5 L Plastbeholder 5 L
10345770 5 L HDPE plastikflaske 5 L
10589770 10 L Taske i æske 10 L
10626852 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10501670 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. W/0100/FP21
Request Bulk or Custom Format
Vand, certificeret AR til analyse, certificeret AR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7732-18-5
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Molekylær formel H2O
MDL nummer 11332
Formel vægt 18.02g/mol
Emballage Plastbeholder
Damptryk 17.5mmHg at 20°C
Mængde 5 L
Fysisk form Væske