Få mere at vide
HyClone™ Vand, cellekulturkvalitet (endotoksinfri), Cytiva
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Endotoksin-fri; indeholder ingen påviselige gram-negative bakterier
- Møder< 0,005 EU/mL endotoksin ved turbidimetrisk assay
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 5.0 to 7.0 |
| Oversigt | Water, Cell Culture Grade (Endotoxin-Free) |
| Endotoksin | <0.005EU/mL |
| Mængde | 6 x 500 mL |
| Fysisk form | Væske |