Få mere at vide
HyClone™ Vand, cellekulturkvalitet (endotoksinfri), Cytiva
Artikelnummer. 10185873
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10185873 6 x 1 L -
10183152 100 mL 100ml
10001342 500 mL 500ml
10011342 1 L 1000ml
11586271 6 x 500 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10185873 Leverandør HyClone products Cytiva Leverandørnr. SH30529.LS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1606.80 DKK
    1002.00 DKK / Pakke med 6
    Spare 604.80 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eliminer endotoksin bekymringer med HyClone™ Vand af cellekultur, tilgængelig i en række mængder til både forsknings- og fremstillingsprocesser.
  • Endotoksin-fri; indeholder ingen påviselige gram-negative bakterier
  • Møder< 0,005 EU/mL endotoksin ved turbidimetrisk assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 6 x 1 L