Få mere at vide
HyClone™ Vand, cellekulturkvalitet (endotoksinfri), Cytiva
Beskrivelse
- Endotoksin-fri; indeholder ingen påviselige gram-negative bakterier
- Møder< 0,005 EU/mL endotoksin ved turbidimetrisk assay
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7732-18-5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 18.02 |
| Grad | Cell Culture |
| Sterilitet | Sterile |
| Mængde | 500 mL |