Få mere at vide
Sartorius Water, Cell Culture Grade
Artikelnummer. 31908413 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
31908413 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31908413 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 030551A
 Begrænset vare
På lager
It undergoes pretreatment and is then produced by Reverse Osmosis (RO) and Deionization (DI) processes.
  • This cell culture grade water is continually monitored for endotoxins, microbial bioburden and metals, in order to ensure that all international acceptable specifications are met.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Molekylvægt (g/mol) Unknown
Procent renhed Unknown
Grad Cell Culture
Mængde 500 mL