Få mere at vide
Vandkalibrering og Matrix Blank For ICP , SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
- DI Vandmatrix Blank
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ICP Water Blank |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 1 L |
| Grad | Plasma |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vandkalibrering og Matrix Blank For ICP , SPEX CertiPrep™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion